Tlačiť
Perfluoropropene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Hexafluoropropene
PC4790-100G PC4790-500G
APOSPC4790-100GEA 249.5 EUR
APOSPC4790-100G APOSPC4790-500G
Perfluoropropene 99%
Perfluoropropene
Vzorec: C₃F₆
Teplota varu: –29 °C
Teplota tavenia: –153 °C
Hustota: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000447
Číslo CAS: 116-15-4
EINECS: 204-127-4
OSN: 1858
ADR: 2.2,