Tlačiť
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 831.53 EUR
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Vzorec: C₁₂H₆F₁₄O₄
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00337741
Číslo CAS: 24120-17-0