Tlačiť
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 101.48 EUR
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Teplota tavenia: 39…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862656
Číslo CAS: 106877-33-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III