Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 707.18 EUR
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Vzorec: C₄H₄F₆O
Teplota varu: 60…62 °C
Hustota: 1,484 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039259
Číslo CAS: 1515-14-6