Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 169.84 EUR
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₈F₆O₃S
Mw: 322.23 g/mol
Teplota tavenia: 39…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039262
Číslo CAS: 67674-48-0