Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
PC4756-100G PC4756-50G PC4756-250G
APOSPC4756-100GEA 234.73 EUR
APOSPC4756-100G APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Affords low refractive index polymer.
Vzorec: C₇H₆F₆O₂
Mw: 236.12 g/mol
Teplota varu: 99 °C
Hustota: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040105
Číslo CAS: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
OSN: 3272
ADR: 3 II