Tlačiť
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
PC4755-5G PC4755-100G PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA 24.91 EUR
APOSPC4755-5G APOSPC4755-100G APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Vzorec: C₈H₄O₃
Mw: 444.25 g/mol
Teplota tavenia: 244…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039143
Číslo CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
OSN: 3261
ADR: 8 II