Tlačiť
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC4747-5G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 36.5 EUR
APOSPC4747-5G APOSPC4747-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Teplota varu: 83…85 °C
Teplota tavenia: 25…30 °C
Hustota: 1,574 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00278796
Číslo CAS: 655-15-2
OSN: 3261
ADR: 8,III