Tlačiť
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 931.01 EUR
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₁ClF₃N
Teplota varu: 38 °C/10mmHg
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054672
Číslo CAS: 357-83-5
OSN: 3267
ADR: 8,II