Tlačiť
Hexafluoroglutaric acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexafluoro-1,5-pentanedioic acid
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 EUR
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Hexafluoroglutaric acid 98%
Hexafluoroglutaric acid
Vzorec: C₅H₂F₆O₄
Teplota varu: 134…138 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 88…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004172
Číslo CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
OSN: 3261
ADR: 8,III