Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 170.08 EUR
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Teplota varu: 60 °C/10mmHg
Hustota: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115111
Číslo CAS: 33034-67-2
OSN: 1993
ADR: 3,III