Tlačiť
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4681-100G PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA 596.87 EUR
APOSPC4681-100G APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Vzorec: C₄H₃F₇O
Teplota varu: 58 °C
Hustota: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153189
Číslo CAS: 28523-86-6