1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylpropan-2-ol, alpha,alpha-Bis(trifluoromethyl)benzyl Alcohol, 2,2,2,2',2',2'-Hexafluorocumyl Alcohol
PC4666-5G
PC4666-100G
PC4666-25G
APOSPC4666-5GEA
72.9
EUR
APOSPC4666-5G
APOSPC4666-100G
APOSPC4666-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Under Mitsunobu conditions primary and secondary alcohols can be protected as hexafluorophenylisopropyl(HIP) ethers: J. Am. Chem. Soc., 116, 8354 (1994).
Vzorec:
C₉H₆F₆O Mw: 244.14 g/mol Teplota varu: 159…160 °C Hustota: 1.45 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040983 Číslo CAS: 718-64-9 EINECS: 211-943-4 OSN: 1987 ADR: 3 III |