Tlačiť
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4652-100G PC4652-25G
APOSPC4652-100GEA 1615.86 EUR
APOSPC4652-100G APOSPC4652-25G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane 98%
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane
Vzorec: C₄H₄F₆
Teplota varu: 25 °C
Teplota tavenia: –53.7 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236686
Číslo CAS: 407-59-0