Tlačiť
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4641-1G PC4641-500MG PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA 462.25 EUR
APOSPC4641-1G APOSPC4641-500MG APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉BrF₃NO₃
Mw: 376.14 g/mol
Teplota tavenia: 187…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935940
Číslo CAS: 338982-36-8