Tlačiť
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4639-1G PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA 1204.09 EUR
APOSPC4639-1G APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Vzorec: C₈H₆BrF₃N₂S
Mw: 299.12 g/mol
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935938
Číslo CAS: 338982-24-4