Tlačiť
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenacyl bromide
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 79.71 EUR
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₇BrClFO
Mw: 265.52 g/mol
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935937
Číslo CAS: 338982-26-6