Tlačiť
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]pyrid-2-one-3-carboxylic acid
PC4635-1G PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA 911.28 EUR
APOSPC4635-1G APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₉F₆NO₃
Mw: 365.23 g/mol
Teplota tavenia: 168…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243697
Číslo CAS: 338781-55-8