Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.57
Teplota tavenia: 163…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631468
Číslo CAS: 1737-36-6