Tlačiť
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 196.27 EUR
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₄FNO
Mw: 315.35 g/mol
Teplota tavenia: 89…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01316984
Číslo CAS: 446275-89-4