Tlačiť
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4629-1G PC4629-500MG
APOSPC4629-1GEA 150.02 EUR
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Vzorec: C₈H₉ClF₃NO
Teplota tavenia: 160…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114571
Číslo CAS: 15256-07-2