Tlačiť
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: O-(2-Chloro-4-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 307.66 EUR
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₈Cl₂FNO
Teplota tavenia: 175…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114574
Číslo CAS: 317821-68-4