Tlačiť
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 EUR
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Teplota tavenia: 91…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190102
Číslo CAS: 112279-61-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III