2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
1-[2-(Aminooxyacetyl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine hydrochloride
PC4620-1G
PC4620-500MG
APOSPC4620-1GEA
1205.78
EUR
APOSPC4620-1G
APOSPC4620-500MG
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₅Cl₂F₃N₄O₂ Teplota tavenia: 172…177 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01114567 Číslo CAS: 321391-87-1 |