Tlačiť
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 205.78 EUR
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O
Teplota tavenia: 205…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00139203
Číslo CAS: 343375-42-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III