Tlačiť
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 39.79 EUR
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03407962
Číslo CAS: 4863-91-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III