Tlačiť
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 149.81 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115633
Číslo CAS: 28987-48-6