Tlačiť
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 68.19 EUR
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.9466 g/mol
Teplota tavenia: 77…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428512
Číslo CAS: 166328-16-1