Tlačiť
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 109.75 EUR
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Mw: 208.64 g/mol
Teplota tavenia: 60…63 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631930
Číslo CAS: 103360-04-9
OSN: 3261
ADR: 8 II