Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 311.24 EUR
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115976
Číslo CAS: 448-36-2