Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 33.13 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Teplota tavenia: 63…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02101784
Číslo CAS: 132927-08-3