Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 412.76 EUR
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₃F₃S
Teplota varu: 95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04973785
Číslo CAS: 86093-76-7
OSN: 1993
ADR: 3,III