Tlačiť
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC4586-1G PC4586-25G PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4586-1G APOSPC4586-25G APOSPC4586-5G
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671762
Číslo CAS: 120484-50-6