Tlačiť
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC4580-100G PC4580-25G PC4580-500G
APOSPC4580-100GEA 66.49 EUR
APOSPC4580-100G APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Mw: 196.5543 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840206
Číslo CAS: 450-96-4