Tlačiť
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethanone hydrochloride, 2-Amino-4'-fluoroacetophenone Hydrochloride, 4-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClFNO
Teplota tavenia: 238…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00193059
Číslo CAS: 456-00-8