Tlačiť
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluorophenacylamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC4573-1G PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA 31.57 EUR
APOSPC4573-1G APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClFNO
Teplota tavenia: 199…203 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08532458
Číslo CAS: 93102-96-6