Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-DL-Phe(4-CF₃)-OH
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 33.13 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Mw: 233.19 g/mol
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070813
Číslo CAS: 14091-16-8