Tlačiť
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 192.54 EUR
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
2-Amino-6-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Teplota tavenia: 57…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114200
Číslo CAS: 1597-32-6