Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 332.47 EUR
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.14
Teplota varu: 193 °C
Hustota: 1.321 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061161
Číslo CAS: 239135-49-0
OSN: 2735
ADR: 8 II