Tlačiť
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 187.32 EUR
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₂O₃
Teplota varu: 202…203 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00792420
Číslo CAS: 656-42-8