Tlačiť
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 827.96 EUR
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Vzorec: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Mw: 294.44 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093109
Číslo CAS: 16956-91-5