Tlačiť
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 144.81 EUR
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Vzorec: C₉H₃F₁₈O₄P
Teplota varu: 72 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 66489-68-7