Tlačiť
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 EUR
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Vzorec: C₄H₁₁BF₄O
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011345
Číslo CAS: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
OSN: 3129
ADR: 4.3+8,II