Tlačiť
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 90.25 EUR
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Teplota varu: 90…92 °C/12mmHg
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092900
Číslo CAS: 1997-80-4
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III