Tlačiť
97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 778.58 EUR
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene
Vzorec: C₅H₃F₇
Teplota varu: 30…31 °C
Hustota: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 355-08-8
OSN: 1993
ADR: 3,III