Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC449017-1G PC449017-100MG PC449017-250MG PC449017-500MG PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA 492.69 EUR
APOSPC449017-1G APOSPC449017-100MG APOSPC449017-250MG APOSPC449017-500MG APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃O₂
Mw: 244.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10703525
Číslo CAS: 1086379-78-3