Tlačiť
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluorobutyryl chloride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyryl chloride
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 271.96 EUR
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Heptafluorobutyryl chloride
Vzorec: C₄ClF₇O
Teplota varu: 38…39 °C
Hustota: 1,556 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000707
Číslo CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
OSN: 3265
ADR: 8,II