Tlačiť
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 49.74 EUR
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota varu: 80…82 °C/15mmHg
Hustota: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043543
Číslo CAS: 2557-13-3
OSN: 3272
ADR: 3,III