Tlačiť
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, 3,5-Difluorophenacyl bromide
PC4473-1G PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA 116.16 EUR
APOSPC4473-1G APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Mw: 235.0255 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094245
Číslo CAS: 220607-75-0
OSN: 2920
ADR: 8+3 II