Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4470-100G
PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA
1366.23
EUR
APOSPC4470-100G
APOSPC4470-25G
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Heptafluorobutyric anhydride
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Vzorec:
C₈F₁₄O₃ Teplota varu: 106…107 °C Teplota tavenia: –43 °C Hustota: 1,665 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000432 Číslo CAS: 336-59-4 EINECS: 206-410-8 OSN: 3265 ADR: 8,II |