Tlačiť
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4470-100G PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA 1366.23 EUR
APOSPC4470-100G APOSPC4470-25G
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Heptafluorobutyric anhydride
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Vzorec: C₈F₁₄O₃
Teplota varu: 106…107 °C
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 1,665 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000432
Číslo CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
OSN: 3265
ADR: 8,II